Learn More
Bel Art™ Cabinas de desecadores estándar SP Scienceware™ Secador™: modelos verticales
Código de producto. 10551712 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
31,4 cm
41,7 cm
51,8 cm
51,8 cm
Color:
Azul con puerta transparente
Transparente
Transparente con tapones de cierre azules
Ámbar
N.º de estantes:
2
3
Volumen (imperial):
1,17 pies cúb.
1,58 pies cúb.
1,9 pies cúb.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Color N.º de estantes Volumen (imperial) unitSize
10551712 51,8 cm Transparente con tapones de cierre azules 3 1,9 pies cúb. cada uno
11822732 51,8 cm Azul con puerta transparente 3 1,9 pies cúb. cada uno
10260702 51,8 cm Transparente 3 1,9 pies cúb. cada uno
11816890 31,4 cm Ámbar 2 1,17 pies cúb. cada uno
11826890 41,7 cm Ámbar 3 1,58 pies cúb. cada uno
11836890 51,8 cm Ámbar 3 1,9 pies cúb. cada uno
12318995 41,7 cm Transparente 3 1,58 pies cúb. 1 PCS
11842742 31,4 cm Transparente 2 1,17 pies cúb. cada uno
8 options
Código de producto. 10551712
Marca: Bel Art™ F420741006
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con copoliéster Durastar™. Las cabinas de desecadores estándar Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™: Los modelos verticales bloquean el 99 % de la luz UV y son resistentes a la tinción, las grietas y los ataques químicos.
Fabricados con copoliéster Durastar™.Cabinas de desecadores estándar Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™:Los modelos verticales bloquean el 99 % de la luz UV y son resistentes a las tinciones, agrietamientos y ataques químicos.
  • Los modelos de color ámbar reducen la penetración de la luz visible más de un 50 % por lo que se convierten en la opción perfecta para almacenar materiales sensibles a la luz, como reactivos, estándares analíticos y compuestos en fase de investigación
  • Las puertas grandes maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
  • Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
  • El higrómetro digital fácil de ver se encuentra ubicado en la puerta delantera; la puerta basculante lateral se abre a la izquierda
  • Tamaño compacto de 34,1 x 41,4 cm (an. x al.) para ahorrar espacio en el apilamiento de hasta 3 unidades en altura
  • Estantes de repuesto disponibles; las unidades 4.0 pueden pasar de una configuración vertical a una horizontal y viceversa girando la unidad y pidiendo el número adecuado de estantes
  • Se puede utilizar con cartuchos de desecante, F42049-0100, F42046-0000
Información de órdenes
Hay disponibles estantes de repuesto. Estante de repuesto para armarios horizontales 4.0, n.º de fabr. 420740001 o estante de repuesto para armarios verticales 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, n.º de fabr. 420741001. Uso con cartuchos de desecante, números de fabr. 420450250, 420450200, 420480100.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Transparente con tapones de cierre azules
Modelo de cabina Vertical
Material Copoliéster
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Abisagrado a la izquierda y con juntas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento sencillo y fiable de productos sensibles a la luz y la humedad; bloquea el 99 % de la luz UV; se utiliza con desecantes reutilizables o desechables
Incluye Asas de transporte, 2 cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones indebidas, higrómetro montado en puerta
Modelo 4
N.º de estantes 3
Resistencia Productos químicos, tinciones y grietas finas
Tipo de estante Extraíble perforado
Volumen (imperial) 1,9 pies cúb.
Anchura (imperial) 13,4 in
Anchura de la puerta (imperial) 8,9 in
Anchura (métrico) 34,1 cm
Anchura de la puerta (métrico) 22,5 cm
Altura (imperial) 20,4 in
Altura de la abertura (imperial) 16,4 in
Altura (métrico) 51,8 cm
Fondo (imperial) 16,3 in
Fondo (métrico) 41,4 cm