Learn More
Bel Art™ Cabinas de desecadores de purga de gas SP Scienceware™ Secador™
Código de producto. 12786778 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
21,3 cm
41,7cm
41,7 cm
51,8 cm
51.8 cm
Color:
Clear
Transparente
Ámbar
N.º de estantes:
1 estante ajustable con ventilación fija
2 vented adjustable shelves
3
3 estantes extraíbles perforados
Modelo:
1
3,0
4
4.0
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Color N.º de estantes Modelo unitSize
12786778 41,7cm Ámbar 3 3,0 cada uno
17830126 41,7 cm Transparente 3 estantes extraíbles perforados 3,0 cada uno
31337577 51.8 cm Clear 2 vented adjustable shelves 4.0 -
12776778 21,3 cm Transparente 1 estante ajustable con ventilación fija 1 cada uno
13440147 51,8 cm Transparente 3 4 cada uno
15149124 51,8 cm Ámbar 3 4 cada uno
6 options
Código de producto. 12786778
Marca: Bel Art™ F420731009
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Disponibles en una amplia gama de tamaños para la desecación mediante gas de purga
Disponibles en una amplia gama de tamaños para la desecación mediante gas de purga
  • Genere un entorno controlado mediante la desecación con nitrógeno seco u otros gases, sin polvo y conveniente para numerosas aplicaciones, incluso en entornos de salas limpias
  • Las válvulas de puerto de gas montadas en la parte trasera son compatibles con tubos de 6,35 mm (1/4 in) y se pueden cerrar para utilizar desecantes estándar
  • El atractivo diseño y la sólida construcción de la gama Secador de cabinas de desecadores garantizan un almacenamiento fácil y fiable de productos sensibles a la humedad y la luz; la construcción de copoliéster Durastar™ bloquea el 99 % de luz UV y es resistente a la tinción, las grietas y los ataques químicos
  • Los modelos de color ámbar reducen la penetración de la luz visible en más del 50 % para almacenar de un modo óptimo materiales sensibles a la luz, como reactivos, patrones analíticos y compuestos en fase de investigación
  • Sus puertas de gran tamaño equipadas con un higrómetro con marcador fácil de ver maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
  • Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
  • Modelos 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0: Las unidades verticales presentan un tamaño compacto de 414,02 x 340,36 mm (16,3 x 13,4 in, an. x p.) que ahorra espacio, ya que pueden apilarse hasta 3 unidades en altura; la puerta deslizante se abre hacia la izquierda; el modelo 4.0 horizontal es más ancho y menos alto; la puerta es de tipo horno
  • EE. UU. de EE. UU.: 6,834,920, 7,318,630 y D474,626
Dimensiones:
  • Secador 1.0: 0,02 metros cúbicos (0,74 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 8,4 in, an. x p. x al.)
  • Secador 2.0: 0,02 metros cúbicos (1,16 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 12,4 in, an. x p. x al.)
  • Secador 3.0: 0,02 metros cúbicos (1,55 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 16,4 in, an. x p. x al.)
  • Secador 4.0: 0,02 metros cúbicos (1,87 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 20,4 in, an. x p. x al.)
Información de órdenes
Uso con cartuchos de desecante, números de fabr.: 420450250, 420450200 y 420480100. Estantes de repuesto disponibles: Las unidades 4.0 pueden pasar de una configuración vertical a una horizontal y viceversa girando la unidad y ordenando el número adecuado de estantes; estante de repuesto para armarios horizontales 4.0, n.º de fabr.: 420740001 o estante de repuesto para armarios verticales 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, n.º de fabr.: 420741001.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Ámbar
Modelo de cabina Vertical
Material Copoliéster
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Abisagrado a la izquierda y con juntas
Para utilizar con (aplicación) Genere un entorno controlado mediante la desecación con nitrógeno seco u otros gases, sin polvo y conveniente para numerosas aplicaciones, incluso en entornos de salas limpias
Incluye Válvulas con puerto de gas y montaje trasero, asas de transporte, 2 cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones, higrómetro montado en puerta
Modelo 3,0
N.º de estantes 3
Resistencia Productos químicos, tinciones y grietas finas
Volumen (imperial) 1,55 pies cúb.
Dimensiones (L x An) 41,4 x 34,1cm (16,3 x 13,4 pulg)
Longitud (imperial) 16,3 in
Longitud (métrico) 41,4cm
Anchura (imperial) 13,4 in
Anchura (métrico) 34,1cm
Altura (imperial) 16,4 in
Altura (métrico) 41,7cm
Fondo (imperial) 16,3 in
Fondo (métrico) 41,4cm