Learn More
Bel Art™ Cabinas de desecadores de purga de gas SP Scienceware™ Secador™
Tienda SP Scienceware ProductosDescrizione
Disponibles en una amplia gama de tamaños para la desecación mediante gas de purga
- Genere un entorno controlado mediante la desecación con nitrógeno seco u otros gases, sin polvo y conveniente para numerosas aplicaciones, incluso en entornos de salas limpias
- Las válvulas de puerto de gas montadas en la parte trasera son compatibles con tubos de 6,35 mm (1/4 in) y se pueden cerrar para utilizar desecantes estándar
- El atractivo diseño y la sólida construcción de la gama Secador de cabinas de desecadores garantizan un almacenamiento fácil y fiable de productos sensibles a la humedad y la luz; la construcción de copoliéster Durastar™ bloquea el 99 % de luz UV y es resistente a la tinción, las grietas y los ataques químicos
- Los modelos de color ámbar reducen la penetración de la luz visible en más del 50 % para almacenar de un modo óptimo materiales sensibles a la luz, como reactivos, patrones analíticos y compuestos en fase de investigación
- Sus puertas de gran tamaño equipadas con un higrómetro con marcador fácil de ver maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
- Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
- Modelos 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0: Las unidades verticales presentan un tamaño compacto de 414,02 x 340,36 mm (16,3 x 13,4 in, an. x p.) que ahorra espacio, ya que pueden apilarse hasta 3 unidades en altura; la puerta deslizante se abre hacia la izquierda; el modelo 4.0 horizontal es más ancho y menos alto; la puerta es de tipo horno
- EE. UU. de EE. UU.: 6,834,920, 7,318,630 y D474,626
Dimensiones:
- Secador 1.0: 0,02 metros cúbicos (0,74 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 8,4 in, an. x p. x al.)
- Secador 2.0: 0,02 metros cúbicos (1,16 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 12,4 in, an. x p. x al.)
- Secador 3.0: 0,02 metros cúbicos (1,55 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 16,4 in, an. x p. x al.)
- Secador 4.0: 0,02 metros cúbicos (1,87 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 20,4 in, an. x p. x al.)
Order Info
Uso con cartuchos de desecante, números de fabr.: 420450250, 420450200 y 420480100. Estantes de repuesto disponibles: Las unidades 4.0 pueden pasar de una configuración vertical a una horizontal y viceversa girando la unidad y ordenando el número adecuado de estantes; estante de repuesto para armarios horizontales 4.0, n.º de fabr.: 420740001 o estante de repuesto para armarios verticales 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, n.º de fabr.: 420741001.
Specifica
Specifica
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Transparente |
| Modelo de cabina | Vertical |
| Material | Copoliéster |
| Tipo de producto | Desecador |
| Modelo de puerta | Abisagrado a la izquierda y con juntas |
| Para utilizar con (aplicación) | Genere un entorno controlado mediante la desecación con nitrógeno seco u otros gases, sin polvo y conveniente para numerosas aplicaciones, incluso en entornos de salas limpias |
| Admite | 20 latas |
| Incluye | Válvulas con puerto de gas y montaje trasero, asas de transporte, cierre y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones, higrómetro montado en puerta |
| Modelo | 1 |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.