Descripción
- Compatible con modelos automático y no eléctricos
- Construcción de poliestireno transparente y duradero
- Perforados para facilitar el flujo de aire
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 51.8 cm |
| Tipo de producto | Estante de desecador vertical |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Convierta las unidades 4.0 de tipo horizontal a desecador vertical |