Learn More
Bel Art™ Desecadores en maletín de transporte SP Scienceware™ Secador™ 1.0
Código de producto. p-4372900 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
10036511 Azul cada uno
10710763 - cada uno
2 options
Código de producto. 10036511
Marca: Bel Art™ F420700000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento en seco de productos sensibles a la humedad y la luz UV
  • La construcción de copoliéster Durastar™ bloquea el 99 % de la luz UV y es resistente a coloraciones, agrietamientos y ataques con sustancias químicas
  • La puerta grande maximiza el acceso al espacio interior, al tiempo que incorpora un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación; se abre de arriba a abajo
  • Incluye un asa de transporte de estilo maleta y dos estantes extraíbles
  • Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
  • Higrómetro de dial fácil de ver situado en la puerta de estilo horno
  • Se puede utilizar con cartuchos de desecante, F42048-0065 o F42046-0000
  • 16,3 x 8,4 x 14,7 pulg (41,4 x 21,3 x 37,3 cm) (An x P x Al)
  • Volumen interno: 0,75 pies cúb.
  • Patentes de EE. UU.: 6,834,920, 7,318,630 y D474,626
Especificaciones
Color Azul
Modelo de cabina Front-loading
Material Copolímero
Tipo de producto Maletín de transporte Secador™, transparente
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento en seco de productos sensibles a la humedad y UV
Volumen (imperial) 0,75 pies cúbicos
Altura (imperial) 14,7 in
Altura (métrico) 37,3 cm