Descripción
- Fabricadas con vinilo suave, transparente y flexible
- Se ajustan a la cara y la nariz
- Con 4 orificios de ventilación para reducir el empañamiento
- Lentes traslúcidas de policarbonato
- Diadema elástica ajustable de 13 mm (0,5 pulgadas) de ancho
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Uncoated |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Para utilizar con (equipo) | Gafas graduadas |
| Incluye | Banda para la cabeza elástica |
| Material | Vinilo |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Vinyl |
| Protección UV | None |
| Mostrar más |