Learn More
Bel-Art™ Cortador de seguridad SP Scienceware™
Código de producto. 16420745 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Material de la hoja:
Cerámica
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Material de la hoja unitSize
16420745 Cerámica paquete de 3
1 options
Código de producto. 16420745
Marca: Bel-Art™ F210120000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Corte de forma sencilla y segura los revestimientos LabMat™, recipientes de plástico tipo clamshell, envolturas al vacío, papel, etc.
  • Más rápidas y seguras que las tijeras o las cuchillas de uso general: no se cortará los dedos
  • La hoja de cuchilla de cerámica permanece más tiempo libre de óxido y afilada que las hojas de acero inoxidable
  • No es necesario cubrir la hoja de cuchilla para garantizar su seguridad
  • La forma de lágrima alargada mide 6 × 3 × 0,5 cm
Especificaciones
Material de la hoja Cerámica
Tipo de producto Cortador de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Corte de forma sencilla y segura los revestimientos LabMat™, recipientes de plástico tipo clamshell, envolturas al vacío, papel y mucho más
Tamaño 2.38 x 1.18 x 0.18 in.