Learn More
Bel-Art™ Frascos de lavado informativos Safety-Vented SP Scienceware™ con etiquetado GHS
Código de producto. 15589971 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
Chemical Label:
Aceite de máquina
Acetona
Agua
Agua desionizada
Agua destilada
Diclorometano
Etanol
Etil acetato
Hipoclorito de sodio (lejía)
Isopropanol
Metanol
Metiletilcetona
Solución salina isotónica
Tolueno
Varios
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Varios
Verde
Cantidad:
2/paq.
4/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Chemical Label Color Cantidad unitSize
15589971 500 ml Diclorometano Amarillo 4/paq. paquete de 4
15579971 500 ml Acetona Rojo 4/paq. paquete de 4
15539981 500 ml Aceite de máquina Natural 4/paq. paquete de 4
15599971 500 ml Agua desionizada Azul 4/paq. paquete de 4
15519981 500 ml Etil acetato Verde 4/paq. paquete de 4
15589981 500 ml Tolueno Rojo 4/paq. paquete de 4
15509981 500 ml Agua destilada Azul 4/paq. paquete de 4
15529981 500 ml Isopropanol Amarillo 4/paq. paquete de 4
15569981 500 ml Solución salina isotónica Natural 4/paq. paquete de 4
15549981 500 ml Metanol Verde 4/paq. paquete de 4
15579981 500 ml Hipoclorito de sodio (lejía) Amarillo 4/paq. paquete de 4
15599981 500 ml Agua Azul 4/paq. paquete de 4
15509991 500 ml Etanol Natural 4/paq. paquete de 4
15519991 500 ml Varios Varios 4/paq. paquete de 4
15559981 500 ml Metiletilcetona Verde 4/paq. paquete de 4
15559991 1000 ml Metanol Verde 2/paq. paquete de 2
15529991 1000 ml Acetona Rojo 2/paq. paquete de 2
15549991 1000 ml Isopropanol Amarillo 2/paq. paquete de 2
15539991 1000 ml Agua destilada Azul 2/paq. paquete de 2
15579991 1000 ml Etanol Natural 2/paq. paquete de 2
15589991 1000 ml Varios Varios 4/paq. paquete de 4
15569991 1000 ml Hipoclorito de sodio (lejía) Amarillo 2/paq. paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Product Code. 15589971 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F124160002
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Válvula especialmente diseñada que evita la acumulación de presión y elimina el goteo de productos químicos potencialmente peligrosos; permite la dispensación del frasco lavador en posición vertical o invertida
  • Boca ancha de 53 mm (2 pulg) para facilitar el llenado
  • Frascos de LDPE transparentes con tapones codificados con colores para facilitar la identificación
  • Preimpresos con el nombre químico y fórmula, pictograma de GHS y palabra de señal, rombo de cuatro colores de National Fire Protection Association (NFPA) Sección 704, peligros para la salud, número de Chemical Abstract System (CAS) y ropa y equipo protectores sugeridos
  • Los frascos con etiquetas que no indican una sustancia química peligrosa no tienen/requieren un pictograma de GHS o palabra de señal
  • Metiletilcetona y tolueno no incluyen válvula de ventilación
  • El surtido es de 4/bolsa, cada una incluye: Acetona, isopropanol, lejía y etanol
  • El hipoclorito de sodio es de LDPE blanco para ofrecer protección de la luz de 230 a 450 nm
Los frascos con etiquetas que no indican una sustancia química peligrosa no tienen/requieren un pictograma de GHS o palabra de señal.
Compliance
Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) and OSHA's HazCom 2012 requirements–as pertains to Workplace Labels
Specifications
Capacidad 16 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Amarillo
Material LDPE
Cantidad 4/paq.
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca ancho, de rosca
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Safety-vented Wash Bottle
Chemical Label Diclorometano
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable