Learn More
- Home
- Products
- Frascos, tarros y jarras
- Frascos
- Frascos de lavado
- Bel-Art™ Frascos de lavado informativos Safety-Vented SP Scienceware™ con etiquetado GHS
Bel-Art™ Frascos de lavado informativos Safety-Vented SP Scienceware™ con etiquetado GHS
Código de producto. 15549991 Tienda SP Scienceware Productos| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Chemical Label | Color | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15549991 | 1000 ml | Isopropanol | Amarillo | 2/paq. | paquete de 2 |
| 15579971 | 500 ml | Acetona | Rojo | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15539981 | 500 ml | Aceite de máquina | Natural | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15599971 | 500 ml | Agua desionizada | Azul | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15519981 | 500 ml | Etil acetato | Verde | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15589981 | 500 ml | Tolueno | Rojo | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15589971 | 500 ml | Diclorometano | Amarillo | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15509981 | 500 ml | Agua destilada | Azul | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15529981 | 500 ml | Isopropanol | Amarillo | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15569981 | 500 ml | Solución salina isotónica | Natural | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15549981 | 500 ml | Metanol | Verde | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15579981 | 500 ml | Hipoclorito de sodio (lejía) | Amarillo | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15599981 | 500 ml | Agua | Azul | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15509991 | 500 ml | Etanol | Natural | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15519991 | 500 ml | Varios | Varios | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15559981 | 500 ml | Metiletilcetona | Verde | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15559991 | 1000 ml | Metanol | Verde | 2/paq. | paquete de 2 |
| 15529991 | 1000 ml | Acetona | Rojo | 2/paq. | paquete de 2 |
| 15539991 | 1000 ml | Agua destilada | Azul | 2/paq. | paquete de 2 |
| 15579991 | 1000 ml | Etanol | Natural | 2/paq. | paquete de 2 |
| 15589991 | 1000 ml | Varios | Varios | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15569991 | 1000 ml | Hipoclorito de sodio (lejía) | Amarillo | 2/paq. | paquete de 2 |
Código de producto. 15549991
Marca: Bel-Art™ F124320008
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27994" para aplicar la oferta.
Descripción
Válvula especialmente diseñada que evita la acumulación de presión y elimina el goteo de productos químicos potencialmente peligrosos; permite la dispensación del frasco lavador en posición vertical o invertida
- Boca ancha de 53 mm (2 pulg) para facilitar el llenado
- Frascos de LDPE transparentes con tapones codificados con colores para facilitar la identificación
- Preimpresos con el nombre químico y fórmula, pictograma de GHS y palabra de señal, rombo de cuatro colores de National Fire Protection Association (NFPA) Sección 704, peligros para la salud, número de Chemical Abstract System (CAS) y ropa y equipo protectores sugeridos
- Los frascos con etiquetas que no indican una sustancia química peligrosa no tienen/requieren un pictograma de GHS o palabra de señal
- Metiletilcetona y tolueno no incluyen válvula de ventilación
- El surtido es de 4/bolsa, cada una incluye: Acetona, isopropanol, lejía y etanol
- El hipoclorito de sodio es de LDPE blanco para ofrecer protección de la luz de 230 a 450 nm
Los frascos con etiquetas que no indican una sustancia química peligrosa no tienen/requieren un pictograma de GHS o palabra de señal.
Compliance
Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) and OSHA's HazCom 2012 requirements–as pertains to Workplace Labels
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 32 oz, 1000 ml |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Amarillo |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 2/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Desechables | Reutilizable |
| Graduated | No |
| Boca | ancho, de rosca |
| Forma | Cilíndrico |
| Tipo de producto | Safety-vented Wash Bottle |
| Chemical Label | Isopropanol |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Mostrar más Mostrar menos |