Learn More
Bel-Art™ Frascos de lavado informativos Safety-Vented SP Scienceware™ con etiquetado GHS
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
Chemical Label:
Aceite de máquina
Acetona
Agua
Agua desionizada
Agua destilada
Diclorometano
Etanol
Etil acetato
Hipoclorito de sodio (lejía)
Isopropanol
Metanol
Metiletilcetona
Solución salina isotónica
Tolueno
Varios
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Varios
Verde
Cantidad:
2/paq.
4/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Descripción
Válvula especialmente diseñada que evita la acumulación de presión y elimina el goteo de productos químicos potencialmente peligrosos; permite la dispensación del frasco lavador en posición vertical o invertida
- Boca ancha de 53 mm (2 pulg) para facilitar el llenado
- Frascos de LDPE transparentes con tapones codificados con colores para facilitar la identificación
- Preimpresos con el nombre químico y fórmula, pictograma de GHS y palabra de señal, rombo de cuatro colores de National Fire Protection Association (NFPA) Sección 704, peligros para la salud, número de Chemical Abstract System (CAS) y ropa y equipo protectores sugeridos
- Los frascos con etiquetas que no indican una sustancia química peligrosa no tienen/requieren un pictograma de GHS o palabra de señal
- Metiletilcetona y tolueno no incluyen válvula de ventilación
- El surtido es de 4/bolsa, cada una incluye: Acetona, isopropanol, lejía y etanol
- El hipoclorito de sodio es de LDPE blanco para ofrecer protección de la luz de 230 a 450 nm
Los frascos con etiquetas que no indican una sustancia química peligrosa no tienen/requieren un pictograma de GHS o palabra de señal.
Compliance
Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) and OSHA's HazCom 2012 requirements–as pertains to Workplace Labels
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 32 oz, 1000 ml |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Rojo |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 2/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Desechables | Reutilizable |
| Graduated | No |
| Mostrar más |