Learn More
- Home
- Products
- Frascos, tarros y jarras
- Frascos
- Frascos de lavado
- Bel-Art™ Frascos de lavado informativos Safety-Vented SP Scienceware™ con etiquetado GHS
Bel-Art™ Frascos de lavado informativos Safety-Vented SP Scienceware™ con etiquetado GHS
Código de producto. 15519991 Tienda SP Scienceware Productos| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Chemical Label | Color | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15519991 | 500 ml | Varios | Varios | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15579971 | 500 ml | Acetona | Rojo | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15539981 | 500 ml | Aceite de máquina | Natural | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15599971 | 500 ml | Agua desionizada | Azul | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15519981 | 500 ml | Etil acetato | Verde | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15589981 | 500 ml | Tolueno | Rojo | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15589971 | 500 ml | Diclorometano | Amarillo | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15509981 | 500 ml | Agua destilada | Azul | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15529981 | 500 ml | Isopropanol | Amarillo | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15569981 | 500 ml | Solución salina isotónica | Natural | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15549981 | 500 ml | Metanol | Verde | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15579981 | 500 ml | Hipoclorito de sodio (lejía) | Amarillo | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15599981 | 500 ml | Agua | Azul | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15509991 | 500 ml | Etanol | Natural | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15559981 | 500 ml | Metiletilcetona | Verde | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15559991 | 1000 ml | Metanol | Verde | 2/paq. | paquete de 2 |
| 15529991 | 1000 ml | Acetona | Rojo | 2/paq. | paquete de 2 |
| 15549991 | 1000 ml | Isopropanol | Amarillo | 2/paq. | paquete de 2 |
| 15539991 | 1000 ml | Agua destilada | Azul | 2/paq. | paquete de 2 |
| 15579991 | 1000 ml | Etanol | Natural | 2/paq. | paquete de 2 |
| 15589991 | 1000 ml | Varios | Varios | 4/paq. | paquete de 4 |
| 15569991 | 1000 ml | Hipoclorito de sodio (lejía) | Amarillo | 2/paq. | paquete de 2 |
Descripción
Válvula especialmente diseñada que evita la acumulación de presión y elimina el goteo de productos químicos potencialmente peligrosos; permite la dispensación del frasco lavador en posición vertical o invertida
- Boca ancha de 53 mm (2 pulg) para facilitar el llenado
- Frascos de LDPE transparentes con tapones codificados con colores para facilitar la identificación
- Preimpresos con el nombre químico y fórmula, pictograma de GHS y palabra de señal, rombo de cuatro colores de National Fire Protection Association (NFPA) Sección 704, peligros para la salud, número de Chemical Abstract System (CAS) y ropa y equipo protectores sugeridos
- Los frascos con etiquetas que no indican una sustancia química peligrosa no tienen/requieren un pictograma de GHS o palabra de señal
- Metiletilcetona y tolueno no incluyen válvula de ventilación
- El surtido es de 4/bolsa, cada una incluye: Acetona, isopropanol, lejía y etanol
- El hipoclorito de sodio es de LDPE blanco para ofrecer protección de la luz de 230 a 450 nm
Los frascos con etiquetas que no indican una sustancia química peligrosa no tienen/requieren un pictograma de GHS o palabra de señal.
Compliance
Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) and OSHA's HazCom 2012 requirements–as pertains to Workplace Labels
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 16 oz, 500 ml |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Varios |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 4/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Desechables | Reutilizable |
| Graduated | No |
| Boca | ancho, de rosca |
| Forma | Cilíndrico |
| Tipo de producto | Safety-vented Wash Bottle |
| Chemical Label | Varios |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Mostrar más Mostrar menos |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.