Learn More
Bel Art™ Cartuchos de desecante reutilizables SP Scienceware™
Código de producto. p-32652 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
11,4 cm, 4,5 pulg
19,7 cm, 7,75 in
23,8 cm, 9,37 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10709475 11,4 cm, 4,5 pulg 1 PCS
10555044 23,8 cm, 9,37 in 1 PCS
11317194 19,7 cm, 7,75 in 1 PCS
3 options
Código de producto. 10709475
Marca: Bel Art™ F420450160
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cartuchos prácticos de fácil manejo con partículas de gel de sílice de indicación Natrasorb™ TI. Los cartuchos de desecante reutilizables Bel Art SP Scienceware™ también se pueden utilizar con otros desecadores de plástico de tamaño similar.
  • El desecante cambia de color, de azul cuando está seco a rosa cuando está húmedo. El gel saturado se puede regenerar en horno con ventilación a 150°C hasta que recupere el color azul
  • El cartucho se puede regenerar repetidamente sin degradación
  • Los granos de desecante se guardan en una bolsa de fieltro de poliéster duradera con una cubierta de Mylar° perforada Los cartuchos se sellan individualmente en bolsas a prueba de humedad listas para su uso inmediato
Información de órdenes
Se adapta a los desecadores Bel-Art Space Saver™ además de a otros desecadores de tamaño similar.
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 11,4 cm, 4,5 pulg
Tipo de producto Cartucho de desecante reutilizable Scienceware™
Material Poliéster
Para utilizar con (aplicación) Cartuchos prácticos de fácil manejo con gránulos de gel de sílice de indicación Natrasorb™ TI para desecadores de 160 mm de diámetro
Peso (imperial) 0,5 lb
Peso (métrico) 0,23 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Desiccant in a Cartridge
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .