Learn More
Bel-Art™ Desconexiones rápidas reductoras SP Scienceware™
Código de producto. 15595604 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,25/0,375 pulg
Para utilizar con:
De 6 a 8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 15595604
Marca: Bel-Art™ H197280000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cada uno consta de dos conectores de polietileno dentados que se montan herméticamente junto con un cono central macho-hembra
Conexiones de polietileno macho/hembra intercambiables
  • Todos los tamaños son intercambiables con otros para hacer combinaciones de reducción
  • Para su uso en la conexión y desconexión de líneas de vacío y otros conjuntos de tubos
  • Resisten temperaturas de hasta 80 °C (176 °F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0,25/0,375 pulg
Material Polietileno
Para utilizar con De 6 a 8 mm
Incluye Dos conectores dentados, uno macho y otro hembra
Color Blanco
Tipo de producto Desconexión rápida