Descripción
- Polietileno de baja densidad con cierre de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 8 oz., 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Color | Rojo |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Desechables | Reutilizable |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |