Descripción
- Squeeze the small plastic bottle to begin flow; press the pressure release button to immediately stop dispensing
- Fits many 5 pint (80 fl. oz.) acid bottles, 1/2 and 1 gallon jugs, 2.5 and 4 liter bottles, and similar bottles with GPS No. 38-430 or 38-400 threaded necks (not included)
- Two adapters provided for short necks
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo | 45 degrees |
| Tipo de producto | Reagent Dispenser |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Canales | 1 |
| Material | Polyethylene |
| Volumen (métrico) | 4 L |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispense dangerous liquids without pouring |
| Para utilizar con (equipo) | 2.5, 4L, 5 pt., 0.5 gal., 1 gal. jugs and bottles |
| Incluye | Siphon tube long enough to reach bottom of 2.4L Acid bottles |
| Mostrar más |