Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de radioinmunoensayo SP Scienceware™
Código de producto. 15510102 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (10 a 13 mm)
Tubos (13 a 16 mm)
Tubos (16 a 20 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
15510102 Tubos (13 a 16 mm) cada uno
15520102 Tubos (16 a 20 mm) cada uno
15500102 Tubos (10 a 13 mm) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15510102 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F188710000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Organice más de 100 muestras con una gradilla
Organice más de 100 muestras con una gradilla
  • Las gradillas de polipropileno proporcionan un método práctico de pipeteo, así como el almacenamiento de un gran número de muestras
  • Utilice hileras alternas y rote los tubos para mantener fácilmente el registro del último tubo que se haya llenado
  • Adecuadas para su uso en laboratorios clínicos para almacenar muestras
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color White
Admite Tubos (13 a 16 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 120
Forma Rectangular
Apilables No
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,25 x 10,25 x 3,5 pulg (33,5 x 26 x 8,9 cm)
Longitud (métrico) 33,5 cm
Longitud (imperial) 13,25 in
Anchura (imperial) 10,25 in
Altura (imperial) 3,5 in
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Tipo de producto Gradilla de tubos para radioinmunoensayos
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 8,9 cm
matriz, red, conjunto 12 x 10
Anchura (métrico) 26 cm