Descripción
Organice más de 100 muestras con una gradilla
- Las gradillas de polipropileno proporcionan un método práctico de pipeteo, así como el almacenamiento de un gran número de muestras
- Utilice hileras alternas y rote los tubos para mantener fácilmente el registro del último tubo que se haya llenado
- Adecuadas para su uso en laboratorios clínicos para almacenar muestras
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | White |
| Admite | Tubos (10 a 13 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 216 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 13,5 x 9,06 x 3 pulg (34,2 x 23 x 7,6cm) |
| Longitud (métrico) | 34,2 cm |
| Mostrar más |