Learn More
Bel-Art™ Borosilicate Glass Round Spinbar™ Magnetic Stir Bars
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
22,2 mm
38mm
Diámetro (métrico):
6,3 mm
9,5mm
Longitud (imperial):
0,87 in
1,5 in
Diámetro (imperial):
0,25 in
0,37 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Útiles para aplicaciones de alta temperatura hasta 274 °C
- La superficie completamente lisa ofrece una “absorción nula”
- Fácil de limpiar
- Cumple las especificaciones de la Farmacopea Estadounidense para el vidrio de borosilicato de tipo I
- Fabricado en una instalación con certificación según la norma ISO 9001:2008
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ISO 9001:2008 |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 0,37 in |
| Longitud (imperial) | 1,5 in |
| Recubrimiento | Glass |
| Diámetro (métrico) | 9,5mm |
| Longitud (métrico) | 38mm |
| Material | Imán |
| Cantidad | 1 |
| Mostrar más |