Descripción
Útiles para aplicaciones de alta temperatura hasta 274 °C
- Completely smooth surface offers zero absorption
- Easy to clean
- Meet US Pharmacopoeia specifications for Type I borosilicate glass
- Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility
- Autoclave safe
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ISO 9001:2008 |
| Color | Clear |
| Diámetro (imperial) | 0,25 in |
| Para utilizar con (equipo) | For 100 to 200mL flask |
| Longitud (imperial) | 0,87 in |
| Recubrimiento | Vidrio de borosilicato |
| Diámetro (métrico) | 6,3 mm |
| Longitud (métrico) | 22,2 mm |
| Material | Borosilicate Glass, Alnico Magnet |
| Mostrar más |