Learn More
Bel-Art™ Gradillas para tubos de ensayo SP Scienceware™ Poxygrid de 60 posiciones
Para organizar y procesar grandes volúmenes de muestras.
Marca: Bel-Art™ F18763-0160
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gradilla para tubos de ensayo de alambre de acero
- Resistentes a productos químicos y a la corrosión
- Recubierto con epoxi con curado térmico
- No se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Intervalo de temperatura: − 223 °CC (− 369 °F) a 121 °C (250 °F)
- Esterilizable en autoclave
- Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior