Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo de alambre SP Scienceware™ Poxygrid™: 10-13 mm
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Resistentes a un intervalo de temperatura de -223 °C (-369 °F) a 121 °C (250 °F)
- Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
- Las gradillas naranjas se pueden utilizar para la advertencia de peligro biológico; mientras que, el amarillo se puede emplear para la advertencia de material radiactivo
- Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Capacidad de almacenamiento de 40 a 108 tubos (cinco diámetros diferentes de tubos de ensayo)
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos (10 a 13 mm) |
| Material | Acero con revestimiento de epoxi |
| Posiciones | 60 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6,9 x 4,5 x 2,5 pulg (17,5 x 11,4 x 6,4cm) |
| Longitud (métrico) | 17,5 cm |
| Mostrar más |