Learn More
Bel Art™ Gradillas de dispensación de placas de Petri SP Scienceware™ Poxygrid™
Código de producto. p-53071 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Posiciones:
11
33
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
5,75 x 12,75 x 11 pulg (14,5 x 32 x 28 cm)
5,75 x 4,25 x 11 pulg (14,6 x 10,7 x 28 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10779455
Marca: Bel Art™ F189790001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Capacidad para 11 a 33 placas de Petri de plástico. Las gradillas de dispensación de placas de Petri Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ son duraderas y dispensan las placas de una en una.
Tiene capacidad para 11 a 33 placas de Petri de plástico. Las gradillas de dispensación de placas de Petri Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ son duraderas y dispensan las placas de una en una.
  • Diseño resistente de alambre de acero con revestimiento de epoxi
  • Las placas se cargan desde la parte superior y se dispensan desde la parte inferior
  • Cada canal tiene capacidad para hasta once placas de Petri de plástico de 100 x 20 mm
  • Se inclina hacia atrás para una cómoda presentación de las placas
  • No apto para placas de Petri de vidrio
Especificaciones
Incluye Rack Only
Tipo de producto Petri Dish Rack
matriz, red, conjunto 3 x 1
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blue
Admite Petri Dishes
Material Cable de acero
Posiciones 33
Forma Cylindrical
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Placas de Petri de 10 x 2 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,75 x 12,75 x 11 pulg (14,5 x 32 x 28 cm)
Longitud (métrico) 14,5 cm
Longitud (imperial) 5,75 in
Anchura (métrico) 32 cm
Anchura (imperial) 12,75 in
Altura (métrico) 28 cm
Altura (imperial) 11 in
Diámetro interior (métrico) 100 mm