Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio SP Scienceware™ Poxygrid™
Código de producto. 15590042 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Naranja
Verde
Posiciones:
20
24
36
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15590042
Marca: Bel Art™ F187881600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en baños de agua, campanas de flujo laminar, campanas extractoras o cualquier lugar donde el espacio sea limitado
  • Revestimiento de epoxi para ofrecer resistencia a productos químicos y a la corrosión
  • Orificios cuadrados en la rejilla
  • Tres plataformas con fondo de rejilla ranurado
  • Disponibles para alojar tubos de 10-13, 15-16 o 18-20 mm de diámetro
  • Esterilizable en autoclave
  • No se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Resistentes a un intervalo de temperatura de - 223°C (- 369°F) a 121°C (250°F)
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
matriz, red, conjunto 6 x 4
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Verde
Admite Tubos (13 a 16 mm)
Material Acero con revestimiento de epoxi
Posiciones 24
Forma Rectangular
Estantes 3 niveles
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) 13 a 16 tubos
Intervalo de temperatura (métrico) De -223 °C a +121 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4,9 x 3,9 x 2,5 pulg (12,5 x 9,9 x 6,4cm)
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm