Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio SP Scienceware™ Poxygrid™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Revestimiento de epoxi para ofrecer resistencia a productos químicos y a la corrosión
- Orificios cuadrados en la rejilla
- Tres plataformas con fondo de rejilla ranurado
- Disponibles para alojar tubos de 10-13, 15-16 o 18-20 mm de diámetro
- Esterilizable en autoclave
- No se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Resistentes a un intervalo de temperatura de – 223°C (– 369°F) a 121°C (250°F)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Verde |
| Admite | Tubos (16 a 20 mm) |
| Material | Acero con revestimiento de epoxi |
| Posiciones | 20 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,93 x 4,25 x 2,5 pulg (12,5 x 10,8 x 6,4cm) |
| Longitud (métrico) | 12,5 cm |
| Mostrar más |