Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio SP Scienceware™ Poxygrid™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Revestimiento de epoxi para ofrecer resistencia a productos químicos y a la corrosión
- Orificios cuadrados en la rejilla
- Tres plataformas con fondo de rejilla ranurado
- Disponibles para alojar tubos de 10-13, 15-16 o 18-20 mm de diámetro
- Esterilizable en autoclave
- No se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Resistentes a un intervalo de temperatura de - 223°C (- 369°F) a 121°C (250°F)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Naranja |
| Admite | Tubos (13 a 16 mm) |
| Material | Acero con revestimiento de epoxi |
| Posiciones | 24 |
| Forma | Rectángulo |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 13 a 16 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -23 °C a +121 °C |
| Mostrar más |