Learn More
Bel Art™ Gradillas para placas Petri/placas de contacto SP Scienceware™ Poxygrid™
Código de producto. p-3273543 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
10
30
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones unitSize
13475389 30 cada uno
13415399 10 cada uno
2 options
Código de producto. 13475389
Marca: Bel Art™ F189790002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para un transporte, una incubación y un almacenamiento seguros de las placas de contacto y una cómoda organización
  • La gradilla de alambre de acero con revestimiento de epoxi azul duradero admite placas de contacto con tapas de 72 mm de diámetro máximo
  • Resistentes a productos químicos y a la corrosión
  • Adecuadas para modelos RODAC™ y BD™
  • El tamaño compacto maximiza el espacio de la incubadora
  • Las gradillas son esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Petri Dishes
Material Cable de acero
Posiciones 30
Forma Cylindrical
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Placas de contacto con tapas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,62 x 3,25 x 5,5 pulg (24,6 x 8,2 x 14 cm)
Longitud (métrico) 24,6 cm
Longitud (imperial) 9,62 in
Anchura (imperial) 3,25 in
Altura (imperial) 5,5 in
Incluye Rack Only
Tipo de producto Petri Dish Rack
Diámetro interior (métrico) 72 mm
Altura (métrico) 14 cm
matriz, red, conjunto 1 x 3
Anchura (métrico) 8,2 cm