Learn More
Bel-Art™ Soporte para bolsa para riesgo biológico de sobremesa SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Includes
Solo cubierta de plástico
Este sistema de eliminación de sobremesa, económico y práctico, es perfecto para recoger puntas de pipetas, tubos de microcentrífugas, etc. durante el uso diario.
- Cubierta de soporte para bolsas, para su uso con el kit de soporte para bolsas de riesgo biológico de sobremesa SP Scienceware™
- La cubierta de plástico de polipropileno de ajuste a presión mantiente la bolsa de forma segura en su posición
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Para obtener el kit completo con soporte para bolsas, cubierta y bolsas de riesgo biológico, consulte el apartado cat. cat. 11-394-310.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Naranja |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacene, transporte o envíe residuos de riesgo biológico |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte para bolsas para riesgos biológicos |
| Incluye | Solo cubierta de plástico ajustada |
| Material | Polipropileno |
| Anchura (imperial) | 5 in |
| Tipo de producto | Tapa para soporte para bolsas |