Learn More
Bel-Art™ Cajas para congelador emergentes SP Scienceware™
Código de producto. p-4922093 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Congelador
Divisor de la caja de congelador
Para utilizar con (equipo):
Caja de congelador emergente de 5 cm (2 pulg.) o cualquier caja de congelador 5,25 × 5,25, gradillas para almacenamiento en congelador estándar de 5 cm (2 pulg.)
Gradilla de almacenamiento para congeladores de 5 cm (2 pulg.)
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 15560052
Marca: Bel-Art™ F188290012
Compatible con gradillas de almacenamiento para congeladores estándar de 2 pulg
Compatible con gradillas de almacenamiento para congeladores estándar de 5 cm (2 in)
Se suministran planas y listas para su montaje en segundos
  • Pueden soportar un entorno de baja temperatura (-86 °C)
  • Fabricadas en polipropileno translúcido
  • Reutilizables, no se pegarán a gradillas o estantes helados
  • No se deformarán ni decolorarán cuando se expongan a condensación o derrames
  • Pueden soportar una limpieza ligera con alcohol o detergente suave
  • Los divisores indexados encajan en esta o en cualquier caja de congelador de 133,35 × 133,35 mm (5,25 × 5,25 in)
  • Hasta 81 viales (12 mm)
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa abatible
Color Blanco
Material Polipropileno
Forma Cuadrada
Para utilizar con (equipo) Gradilla de almacenamiento para congeladores de 5 cm (2 pulg.)
Admite 81 viales
Tipo de producto Congelador
Cantidad 12/Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,25 x 5,25 x 2 pulg (13,2 x 13,2 x 2,5 cm)
Longitud (métrico) 13,2 cm
Longitud (imperial) 5,2 in
Anchura (métrico) 13,2 cm
Anchura (imperial) 5,2 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Altura (imperial) 2 in