Learn More
Bel-Art™ Frascos cuentagotas SP Scienceware™ Polystop™
Código de producto. p-3206160 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10389547
Marca: Bel-Art™ F116040030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Evite el desconchado del cuentagotas de vidrio al volver a insertarlo en el frasco cuentagotas
  • El cuentagotas se libera fácilmente, mientras que el tapón permanece acoplado al cuello del frasco, lo que proporciona un espacio de retorno seguro para el cuentagotas
  • Tapón de poliestireno
  • El frasco de vidrio transparente tiene un cuello en T esmerilado y el cuentagotas dispone de una pera de vinilo suave
  • Se desmonta para facilitar la limpieza
Especificaciones
Capacidad 30 ml (1 oz)
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Material De cristal
Cantidad 1 unidad
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Dropper Capacity 30 mL
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Boca Estrecho, de rosca
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 77.5 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Anchura (imperial) 1.43 in.
Altura (imperial) 3.05 in.
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 36.3 mm
Tipo de tapón Threaded
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable