Learn More
Bel Art™ Cubiertas de bandejas de esterilización de polipropileno SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Bandejas de plástico de polipropileno a prueba de corrosión.Las bandejas de esterilización de polipropileno Bel Art™ SP Scienceware™ tienen esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y laterales cónicos y lisos para su apilamiento.
- Ideal para esterilizar instrumentos, frascos que contienen agar, agua desionizada, solución salina y otros reactivos, y para limpiar de forma segura el instrumental de vidrio en los fregaderos
- Las bandejas son esterilizables en autoclave a vapor a 121°C
- Las cubiertas se venden por separado
Información de órdenes
Las cubiertas se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12 x 8 x 5 pulg (30,5 x 20,3 x 12,7 cm) |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 12,7 cm |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Bandeja de esterilización |
| Anchura (métrico) | 20,3 cm |
| Para utilizar con | Se adapta a la cubierta para bandeja de 5 l, Fabr. de cat.: H162590000 |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Mostrar más |