Learn More
Bel-Art™ Embudos de polipropileno para polvo
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
138 mL
Diámetro del tubo (métrico):
1,8 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- 60° angle
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Stem length 25 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 138 mL |
| Diámetro del tubo (métrico) | 1,8 cm |
| Material | Polypropylene |
| Altura (métrico) | 8.3 cm |
| Ángulo | 60° |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con (aplicación) | For transferring powders |
| Longitud del tubo (métrico) | 2.5 cm |
| Tipo de producto | Filling Funnel (Powders) |