Learn More
Bel-Art™ Espátula de polipropileno SP Scienceware™
Código de producto. 10212853 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20,3cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10212853 20,3cm paquete de 6
1 options
Código de producto. 10212853 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F377390001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cada varilla tiene un extremo aplanado y cortado diagonalmente
  • Diámetro de 4,7 mm
  • Longitud de 20,3 cm
  • Esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F) para su reutilización sin temor a la contaminación de las muestras
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Color Blanco
Diámetro (imperial) 0,189 in
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para aplicaciones de raspado y dispersión enérgicos sin arañazos
Incluye Extremo aplanado en un lado y cortado diagonalmente en el otro
Longitud (imperial) 8 pulg
Diámetro (métrico) 0,47cm
Longitud (métrico) 20,3cm
Material Polipropileno
Cantidad 6
Forma Cylinder
Tipo Stirring Rod