Descripción
Fabricados con polipropileno translúcido. Los depósitos graduados de polipropileno SP Scienceware™ son ideales para el uso general en el laboratorio y ofrecen boquillas bien diseñadas y asas de gran tamaño.
- Graduaciones métricas impresas en la pared exterior
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
- Asa bien equilibrada para vertido controlado
- Los modelos 5000 ml (5 l) y 10000 ml (10 L) cuentan con un asa moldeada actualizada para asegurar bien el agarre y con una ranura rediseñada para la mano en a base para facilitar la elevación
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (imperial) | 2,5 in |
| Diámetro del área superior (métrico) | 6,35 cm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para un vertido controlado, resistencia a productos químicos, a prueba de roturas |
| Altura (imperial) | 4,7 in |
| Altura (métrico) | 11,9 cm |
| Incrementos | 5 ml |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 250 °F |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 121 °C |
| Mostrar más |