Learn More
Bel-Art™ Depósitos graduados de polipropileno SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Fabricados con polipropileno translúcido. Los depósitos graduados de polipropileno SP Scienceware™ son ideales para el uso general en el laboratorio y ofrecen boquillas bien diseñadas y asas de gran tamaño.
- Graduaciones métricas impresas en la pared exterior
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
- Asa bien equilibrada para vertido controlado
- Los modelos 5000 ml (5 l) y 10000 ml (10 L) cuentan con un asa moldeada actualizada para asegurar bien el agarre y con una ranura rediseñada para la mano en a base para facilitar la elevación
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 33,8 oz |
| Diámetro del área superior (imperial) | 10,5 in |
| Diámetro del área superior (métrico) | 26,67 cm |
| Capacidad (métrico) | 10 l |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para un vertido controlado, resistencia a productos químicos, a prueba de roturas |
| Altura (imperial) | 12,6 in |
| Altura (métrico) | 32 cm |
| Incrementos | 100 ml |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 250 °F |
| Mostrar más |