Learn More
Bel-Art™ Depósitos graduados de polipropileno SP Scienceware™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12322068 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12322068 500 ml cada uno
12312068 250 ml cada uno
12332068 1000 ml cada uno
12342068 2000 ml cada uno
12352068 3000 ml cada uno
12362068 5000 ml cada uno
15590986 10 l cada uno
7 options
Código de producto. 12322068
Marca: Bel-Art™ F289900000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno translúcido. Los depósitos graduados de polipropileno SP Scienceware™ son ideales para uso general en laboratorio y ofrecen boquillas bien diseñadas y asas de gran tamaño.
Fabricados con polipropileno translúcido. Los depósitos graduados de polipropileno SP Scienceware™ son ideales para el uso general en el laboratorio y ofrecen boquillas bien diseñadas y asas de gran tamaño.
  • Graduaciones métricas impresas en la pared exterior
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
  • Asa bien equilibrada para vertido controlado
  • Los modelos 5000 ml (5 l) y 10000 ml (10 L) cuentan con un asa moldeada actualizada para asegurar bien el agarre y con una ranura rediseñada para la mano en a base para facilitar la elevación
Especificaciones
Diámetro del área superior (imperial) 3,2 in
Diámetro del área superior (métrico) 8,13 cm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para un vertido controlado, resistencia a productos químicos, a prueba de roturas
Altura (imperial) 5,3 in
Altura (métrico) 13,5 cm
Incrementos 10 ml
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 250 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 121 °C
Tipo Jarra con boquilla de vertido
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reusable
Graduated Sí
Scale Molded Graduations
Modelo Griffin, Low Form