Descripción
- Se ha fabricado con polipropileno resistente a productos químicos, esterilizable en autoclave a 121 °C (250 °F)
- Las almohadillas de caucho suaves sostienen la bureta sin arañazos
- Las graduaciones permanecen visibles
- La abrazadera se ajusta a las varillas de soporte estándar (12,5 mm) e incluye un adaptador que se ajusta a las varillas de 9,5 mm más estrechas
- Varilla de soporte no incluida
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Tipo | Pinza para bureta individual |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Adaptador para que se ajuste a una varilla más estrecha de 9,39 mm (0,37 pulgadas) |
| Para utilizar con (equipo) | Varilla de soporte estándar |
| Color | Blanco |
| Jaw Type | 2-Prong, 3-Prong |
| Diámetro interior (métrico) | 9.5 to 12.5 mm |