Learn More
Bel Art™ Pinzas para buretas de polipropileno SP Scienceware™
Código de producto. 12308747 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Pinza para bureta individual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
12308747 Pinza para bureta individual cada uno
1 options
Código de producto. 12308747
Marca: Bel Art™ F182040000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pinzas no corrosivas mantienen las buretas firmemente en su posición
  • Se ha fabricado con polipropileno resistente a productos químicos, esterilizable en autoclave a 121 °C (250 °F)
  • Las almohadillas de caucho suaves sostienen la bureta sin arañazos
  • Las graduaciones permanecen visibles
  • La abrazadera se ajusta a las varillas de soporte estándar (12,5 mm) e incluye un adaptador que se ajusta a las varillas de 9,5 mm más estrechas
  • Varilla de soporte no incluida
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Cantidad 1 Ea.
Tipo Pinza para bureta individual
Material Polipropileno
Incluye Adaptador para que se ajuste a una varilla más estrecha de 9,39 mm (0,37 pulgadas)
Para utilizar con (equipo) Varilla de soporte estándar
Color Blanco
Jaw Type 2-Prong, 3-Prong
Diámetro interior (métrico) 9.5 to 12.5 mm