Descripción
- Los cubos blancos translúcidos permiten una visualización más sencilla del nivel de líquido
- El polipropileno es esterilizable en autoclave con vapor (121 °C), el polietileno no es esterilizable en autoclave
- El balde de 8 qt./7,6 l tiene un anillo de soporte extraíble de acero chapado y asa de alambre
- El balde de 14 qt./13,2 l tiene un asa de alambre oscilante de acero chapado con agarre, sin anillo de soporte
- Los baldes grandes cumplen con la especificación MIL-P36257A estadounidense
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Balde |
| Capacidad (métrico) | 13,2 L |
| Graduaciones | None |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 2,99 gal |
| Certificaciones/conformidad | EE. UU., MIL-PL36257A |
| Color | Blanco |
| Descripción | 2.99 gal. Pail |
| Material del mango | Acero chapado |
| Mostrar más |