Learn More
Bel Art™ Estación de lavaojos cubierta de emergencia SP Scienceware™ PLUM™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Apta para áreas con mucho polvo/suciedad
- Prácticas estaciones de montaje en pared
- Los frascos se han rellenado y sellado de forma estéril y no requieren mantenimiento ni limpieza
- Las estaciones incluyen pictogramas instructivos claros
- Las copas para lavado ocular flexibles y adaptables garantizan un enjuague suave y eficaz
- Las soluciones tienen una vida útil de tres años a partir de la fecha de fabricación
Compliance
Meet all U.S. federal regulations. Comply with ANSI™ standards. NDC# and expiration date printed on every bottle.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 16 oz y 6.76 oz |
| Capacidad (métrico) | 500 ml y 200 ml |
| Certificaciones/conformidad | ANSI Z358.1-2009, normativa federal de los EE. UU. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para los lugares de trabajo donde existe un riesgo de lesiones oculares debido a ácidos o álcalis |
| Incluye | Un frasco de 500 ml de solución Salen y un frasco de 200 ml de solución neutralizante de pH, pictograma instructivo, espejo y copas con forma ajustable a los ojos |
| Mounting | Pared |
| Tipo de producto | Estación de lavado ocular doble con tapa |
| Tiempo de enjuague | Frasco de 5 min/500 ml y frasco de 2 min/200 ml |
| Esterilidad | Sterile |
| Requisitos de almacenamiento | De 5 a 35 °C |