Descripción
Proporciona un pipeteo seguro, preciso y sin problemas. Los pipeteadores Pipette Pump™ Bel Art™ SP Scienceware™ utilizan una operación fácil de usar con una sola mano.
- Las pipetas encajan con facilidad en estos dispositivos de sujeción cónicos flexibles
- La rueda del lado se gira para aspirar o dispensar con precisión
- El émbolo se puede presionar para un vaciado rápido
- Resistentes a bases y ácidos diluidos
- Desmontar todas las piezas para su limpieza y antes de esterilizar en autoclave a 121 ºC (250 ºF) durante 20 minutos; el portavarillas no debe esterilizarse en autoclave
- Hay disponibles unas portavarillas y arandelas de caucho de silicona de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Azul |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Pipeta |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | Pipette Pump Pipettors |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |