Descripción
- Resiste aproximadamente 16 libras de presión
- Fabricadas con PTFE, acero inoxidable y polipropileno para una resistencia química máxima
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Tipo | Válvula de pinza |
| Material | Silicona, caucho, polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Flujo por gravedad, frasco de aspiración |
| Longitud (imperial) | 4,01 in |
| Longitud (métrico) | 10,18 cm |
| Tamaño | De 6 a 8 mm de diámetro interior Tubos |
| Color | Natural |
| Jaw Type | Standard Taper |
| Mostrar más |