Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos para microcentrífuga SP Scienceware™ No-Wire™
Código de producto. 30306875 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
42
63
Admite:
Tubos (0,5 ml)
Tubos (1,5 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Admite unitSize
30306875 42 Tubos (1,5 ml) cada uno
16484809 63 Tubos (0,5 ml) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30306875 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F188380015
Los lados abiertos optimizan el uso en baños de agua o hielo triturado
  • Las gradillas de polipropileno moldeadas se sumergen en el baño de agua y no se inclinan
  • Su tamaño compacto y opción apilable ahorran un valioso espacio
  • Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
  • Las gradillas se envían en embalajes planos y fáciles de montar
Información de órdenes
Disponibles en dos tamaños para adaptarse a los tamaños de tubo más populares. Dimensiones (L x An x Al): 5 x 4 x 1.7 pulg (13 x 11 x 4.3 cm)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color White
Admite Tubos (1,5 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 42
Forma Rectangular
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Cantidad 8/caja
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,08 x 4,15 x 1,7 pulg (12,8 x 10,5 x 4,3cm)
Longitud (métrico) 12,8 cm
Longitud (imperial) 5,08 in
Anchura (imperial) 4,15 in
Altura (imperial) 1,7 in
Tipo de producto Gradilla para tubos para microcentrífuga
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 4,3 cm
matriz, red, conjunto 6 x 7
Anchura (métrico) 10,5 cm