Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos para microcentrífuga SP Scienceware™ No-Wire™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Las gradillas de polipropileno moldeadas se sumergen en el baño de agua y no se inclinan
- Su tamaño compacto y opción apilable ahorran un valioso espacio
- Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
- Las gradillas se envían en embalajes planos y fáciles de montar
Información de órdenes
Disponibles en dos tamaños para adaptarse a los tamaños de tubo más populares. Dimensiones (L x An x Al): 5 x 4 x 1.7 pulg (13 x 11 x 4.3 cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | White |
| Admite | Tubos (0,5 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 63 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 8/caja |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5,08 × 4,15 × 1,7 pulg (12,8 × 10,5 × 4,3cm) |
| Mostrar más |