Learn More
Bel Art™ Frascos y gradillas para viales SP Scienceware™ No-Wire™
Código de producto. 10164674 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (30 mm)
Viales (13 mm)
Viales (16 mm)
Viales (20 mm)
Viales (25 mm)
Material:
Polietileno
Polipropileno
Posiciones:
6
12
20
30
42
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Material Posiciones unitSize
10164674 Viales (16 mm) Polipropileno 30 cada uno
10062614 Viales (20 mm) Polipropileno 20 cada uno
10584854 Viales (13 mm) Polipropileno 42 cada uno
15510002 Viales (25 mm) Polipropileno 12 cada uno
15520002 Tubos (30 mm) Polietileno 6 cada uno
5 options
Código de producto. 10164674
Marca: Bel Art™ F185140016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se ofrecen en configuraciones de 5 rejillas. Las gradillas para viales y frascos Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ aceptan la mayoría de los viales y frascos pequeños.
Se ofrecen 5 configuraciones de rejilla. Las gradillas para viales y frascos Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ aceptan la mayoría de los viales y frascos pequeños.
  • Lo suficientemente pequeño para cogerlo con una mano
  • Sumergible
  • Esterilizable en autoclave y resistente a productos químicos
  • Dimensiones (L x An x Al): 5 x 4 x 1,7 pulgadas (13 x 11 x 4,3 cm)
  • Se envía en plano, pero se monta de forma rápida y sencilla
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Color White
Admite Viales (16 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 30
Forma Square
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 x 4 x 1,7 pulg (13 x 11 x 4,3cm)
Longitud (métrico) 13 cm
Longitud (imperial) 5 in
Anchura (imperial) 4 in
Altura (imperial) 1,7 in
Incluye Rack Only
Tipo de producto Gradilla, frasco
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 4,3 cm
matriz, red, conjunto 5 x 6
Anchura (métrico) 11 cm