Learn More
Bel Art™ Gradilla para tubos de muestras de RMN SP Scienceware™
Código de producto. 13462509 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Admite:
Tubos (72, 3 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13462509
Marca: Bel Art™ F188540003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para organizar y proteger tubos de resonancia magnética nuclear de paredes finas.
  • Fabricada con polipropileno esterilizable en autoclave y resistente
  • Pocillos hemisféricos en tubos de base de plataforma inferior
  • Las asas de las placas terminales facilitan el transporte
  • Las gradillas se apilan de forma segura para ahorrar espacio en la mesa de trabajo
  • Admite hasta 72 tubos en una matriz de 6 x 12
  • Resistencia química y esterilizables en autoclave
  • Dimensiones: 21 cm x 11 cm x 22 cm (L x An x Al) (8 3/8 x 4 1/2 x 8 3/4 pulgadas)
Especificaciones
Incluye Rack Only
Tipo de producto Gradilla para tubos de muestras de NMR
matriz, red, conjunto 6 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (72, 3 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 72
Forma Rectangular
Para utilizar con (aplicación) Para sujetar tubos de pared fina y 3 mm de D.E. para resonancia magnética nuclear.
Para utilizar con (equipo) NMR tubes
Longitud (métrico) 21 cm
Longitud (imperial) 8,375 in
Anchura (métrico) 11 cm
Anchura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 22 cm
Altura (imperial) 8,75 in