Learn More
Bel-Art™ Muestreador de aguja SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
41 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para muestreos sencillos de bolsas de polietileno o papel
- Se extrae con la muestra lista para ser vertida fuera del mango hueco
- Máxima profundidad de penetración de 28 cm (11 pulg)
- Fabricado con latón cromado con mango de aluminio anodizado de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de punta de aguja |
| Material | Latón cromado |
| Material del mango | Aluminio |
| Tipo de mango | Paso |
| Diámetro (imperial) | 0,87 in |
| Diámetro (métrico) | 2,2 cm |
| Fondo (imperial) | 11 pulg |
| Fondo (métrico) | 28 cm |
| Longitud (imperial) | 16 pulg |
| Longitud (métrico) | 41 cm |