Learn More
Bel-Art™ Frascos lavadores de boca estrecha SP Scienceware™
Código de producto. 11724446 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Tamaño del tapón:
38 mm
Color:
Natural
Tamaño de la unidad:
12 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Color unitSize
11724446 1000 ml 38 mm Natural 12 PCS
1 options
Código de producto. 11724446
Marca: Bel-Art™ F116180032
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos de lavado ofrecen tapones de polipropileno de diferentes colores para una identificación rápida y de un solo vistazo del contenido
  • Polietileno de baja densidad
  • Cantidades a granel disponibles por pedido especial
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Natural
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca Estrecho, de rosca
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Economy Wash Bottle
Chemical Label Blanco
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave