Descripción
- Cuenta con una válvula exclusiva de PTFE de 3 vías y sus conectores en un cuerpo de vidrio de borosilicato
- El émbolo de PTFE autobloqueante se ajusta en todo el intervalo de volumen de la jeringa, pero no se mueve del ajuste original incluso después de la dispensación múltiple
- Seguros para su uso con prácticamente cualquier disolvente o ácido, excepto HF
- Esterilizables en autoclave y adecuados para medios dispensadores y otras muestras estériles
- Una vez que el tubo de llenado de PTFE de 18 pulgadas (20.3cm) de longitud se ha colocado en un depósito de líquido, el reactivo fluye a través de un sistema cerrado
- Exactitud: ±0,5%
- El mango de plástico moldeado ofrece un diseño ergonómico para minimizar la fatiga del usuario para periodos de uso prolongados.
Información de órdenes
A completar con tubo de llenado y lastre.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,5% |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | Dispensing Media and Other Sterile Samples |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Incluye | Válvula de retención de 3 vías de PTFE con émbolo recubierto de Teflon, mango ergonómico de polipropileno |
| Incrementos | 0.2mL |