Learn More
Bel-Art™ Pipetas SP Scienceware™ Minipet™
Código de producto. 10043453 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 ml
Incrementos:
0.2mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos unitSize
10043453 10 ml 0.2mL cada uno
1 options
Código de producto. 10043453 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F379000100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La resistencia química de la resina de PTFE en una pipeta de repetición de tipo jeringa que se rellena automáticamente
  • Cuenta con una válvula exclusiva de PTFE de 3 vías y sus conectores en un cuerpo de vidrio de borosilicato
  • El émbolo de PTFE autobloqueante se ajusta en todo el intervalo de volumen de la jeringa, pero no se mueve del ajuste original incluso después de la dispensación múltiple
  • Seguros para su uso con prácticamente cualquier disolvente o ácido, excepto HF
  • Esterilizables en autoclave y adecuados para medios dispensadores y otras muestras estériles
  • Una vez que el tubo de llenado de PTFE de 18 pulgadas (20.3cm) de longitud se ha colocado en un depósito de líquido, el reactivo fluye a través de un sistema cerrado
  • Exactitud: ±0,5%
  • El mango de plástico moldeado ofrece un diseño ergonómico para minimizar la fatiga del usuario para periodos de uso prolongados.
Información de órdenes
A completar con tubo de llenado y lastre.
Especificaciones
Exactitud ±0,5%
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con Dispensing Media and Other Sterile Samples
Número de canales 1
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) 10 ml
Incluye Válvula de retención de 3 vías de PTFE con émbolo recubierto de Teflon, mango ergonómico de polipropileno
Incrementos 0.2mL