Learn More
Bel-Art™ Abrazadera de tubos mini SP Scienceware™
Código de producto. 11744615 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubo de pared delgada
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
Material:
Plástico acetálico
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Esterilizables en autoclave Material unitSize
11744615 Tubo de pared delgada Esterilizable en autoclave Plástico acetálico 100 PCS
1 options
Código de producto. 11744615
Marca: Bel-Art™ F182270000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas pequeñas abrazaderas para un cierre positivo con control con la punta del dedo. La abrazadera para tubos mini SP Scienceware™ Bel Art™ es duradera, no se oxida o corroe.
  • Posición única de encendido/apagado
  • Sin distorsión, oxidación ni corrosión
  • Se utiliza para tubos de pared fina de menos de 4,7 mm de DE
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Cantidad 100
Tipo Abrazadera de tubos mini
Material Plástico acetálico
Para utilizar con (equipo) Tubo de pared delgada
Color Natural
Jaw Type Angular
Diámetro interior (métrico) 4.7 mm